3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6911-100G PC6911-25G PC6911-5G
APOSPC6911-100GEA 4450 DKK
APOSPC6911-100G APOSPC6911-25G APOSPC6911-5G
3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid 98%
3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid
Formel: C₇H₆BFO₃
Smeltepunkt: 240 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02093051
CAS-nummer: 248270-25-9