Tetrafluorterephthalonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Perfluoroterephthalonitrile
PC6910-25G PC6910-100G PC6910-5G
APOSPC6910-25GEA 414 DKK
APOSPC6910-25G APOSPC6910-100G APOSPC6910-5G
Tetrafluorterephthalonitril 98%
Tetrafluorterephthalonitril
Formel: C₈F₄N₂
Smeltepunkt: 197…199 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001776
CAS-nummer: 1835-49-0
EINECS: 217-397-3
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III