2,3,5-Trifluorbenzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6903-5G PC6903-10G PC6903-1G
APOSPC6903-5GEA 578 DKK
APOSPC6903-5G APOSPC6903-10G APOSPC6903-1G
2,3,5-Trifluorbenzoesyre 98%
2,3,5-Trifluorbenzoesyre
Formel: C₇H₃F₃O₂
Molekylvægt: 176.09 g/mol
Smeltepunkt: 108…114 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061200
CAS-nummer: 654-87-5