Tetrafluoroterephthalic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6900-1G PC6900-5G
APOSPC6900-1GEA 164 DKK
APOSPC6900-1G APOSPC6900-5G
Tetrafluoroterephthalic acid 97%
Tetrafluoroterephthalic acid
Formel: C₈H₂F₄O₄
Smeltepunkt: 275…277 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012301
CAS-nummer: 652-36-8
EINECS: 211-489-7