3-Bromo-4-fluoropyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC6885-1G
PC6885-5G
PC6885-10G
APOSPC6885-1GEA
164
DKK
APOSPC6885-1G
APOSPC6885-5G
APOSPC6885-10G
3-Bromo-4-fluoropyridine 98%
3-Bromo-4-fluoropyridine
Formel:
C₅H₃BrFN Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD04114101 CAS-nummer: 116922-60-2 |