Bortrifluorid dihydrat 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC6883-100ML PC6883-500ML
APOSPC6883-100MLEA 709 DKK
APOSPC6883-100ML APOSPC6883-500ML
Bortrifluorid dihydrat 96%
Bortrifluorid dihydrat
Formel: BF₃·2H₂O
Molekylvægt: 103.84 g/mol
Kogepunkt: 58…60 °C/1.5mmHg
Smeltepunkt: 6 °C
Massefylde: 1.636 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149901
CAS-nummer: 13319-75-0
UN nummer: 2851
ADR: 8 II