Tetrafluorbutandisyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,2,3,3-Tetrafluorosuccinic acid, Tetrafluoro-1,4-butanedioic acid
PC6880-25G PC6880-5G
APOSPC6880-25GEA 2290 DKK
APOSPC6880-25G APOSPC6880-5G
Tetrafluorbutandisyre 98%
Tetrafluorbutandisyre
Formel: C₄H₂F₄O₄
Molekylvægt: 190.05 g/mol
Kogepunkt: 150 °C/15mmHg
Smeltepunkt: 115…117 °C
Massefylde: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042430
CAS-nummer: 377-38-8
EINECS: 206-820-7
UN nummer: 3261
ADR: 8 III