2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromo-1-(bromomethyl)-3-fluorobenzene
PC6878-1G PC6878-25G PC6878-5G
APOSPC6878-1GEA 230 DKK
APOSPC6878-1G APOSPC6878-25G APOSPC6878-5G
2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide 99%
2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₅Br₂F
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12911576
CAS-nummer: 1184918-22-6
UN nummer: 3261
ADR: 8,III