4-Bromo-7-fluoroindole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6872-1G PC6872-250MG
APOSPC6872-1GEA 3930 DKK
APOSPC6872-1G APOSPC6872-250MG
4-Bromo-7-fluoroindole
4-Bromo-7-fluoroindole
Formel: C₈H₅BrFN
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03095318
CAS-nummer: 883500-66-1