2,2,3,3-Tetrafluoropropyl methacrylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Methacrylic Acid 2,2,3,3-Tetrafluoropropyl Ester
PC6869-100G PC6869-10G
APOSPC6869-100GEA 785 DKK
APOSPC6869-100G APOSPC6869-10G
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl methacrylate 97%
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl methacrylate
Formel: C₇H₈F₄O₂
Kogepunkt: 124 °C
Massefylde: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 51 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00042381
CAS-nummer: 45102-52-1
EINECS: 256-189-7
UN nummer: 3272
ADR: 3,III