3-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(3-(Difluoromethoxy)phenyl)acetonitrile
PC6856-1G PC6856-5G PC6856-250MG
APOSPC6856-1GEA 907 DKK
APOSPC6856-1G APOSPC6856-5G APOSPC6856-250MG
3-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
3-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₇F₂NO
Molekylvægt: 183.15 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236241
CAS-nummer: 41429-18-9