4'-Hydroxy-3'-(trifluormethyl)acetophenon
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6845-1G PC6845-250MG
APOSPC6845-1GEA 480 DKK
APOSPC6845-1G APOSPC6845-250MG
4'-Hydroxy-3'-(trifluormethyl)acetophenon
4'-Hydroxy-3'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₇F₃O₂
Smeltepunkt: 174…179 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01091005
CAS-nummer: 149105-11-3