1,2-Dibromoperfluoroheptane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC6844-25G PC6844-5G
APOSPC6844-25GEA 4310 DKK
APOSPC6844-25G APOSPC6844-5G
1,2-Dibromoperfluoroheptane 97%
1,2-Dibromoperfluoroheptane
Formel: C₇Br₂F₁₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094409
CAS-nummer: 678-32-0