4-(Trifluormethoxy)benzensulfonamid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6842-1G PC6842-5G
APOSPC6842-1GEA 110 DKK
APOSPC6842-1G APOSPC6842-5G
4-(Trifluormethoxy)benzensulfonamid
4-(Trifluormethoxy)benzensulfonamid
Formel: C₇H₆F₃NO₃S
Molekylvægt: 241.19 g/mol
Smeltepunkt: 146…148 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00798381
CAS-nummer: 1513-45-7