2,3,5,6-Tetrafluorphenylhydrazin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6830-25G PC6830-5G
APOSPC6830-25GEA 852 DKK
APOSPC6830-25G APOSPC6830-5G
2,3,5,6-Tetrafluorphenylhydrazin 97%
2,3,5,6-Tetrafluorphenylhydrazin
Formel: C₆H₄F₄N₂
Smeltepunkt: 86…92 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007575
CAS-nummer: 653-11-2
EINECS: 211-494-4