2,3,5,6-Tetrafluorphenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC6820-100G PC6820-10G PC6820-50G PC6820-25G
APOSPC6820-100GEA 1760 DKK
APOSPC6820-100G APOSPC6820-10G APOSPC6820-50G APOSPC6820-25G
2,3,5,6-Tetrafluorphenol 98%
2,3,5,6-Tetrafluorphenol
Formel: C₆H₂F₄O
Kogepunkt: 140…143 °C
Smeltepunkt: 33…39 °C
Flammepunkt: 79 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002157
CAS-nummer: 769-39-1
EINECS: 212-209-6
UN nummer: 2923
ADR: 8+6.1,III