1,2,3,5-Tetrafluor-4-nitrobenzen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,3,4,6-Tetrafluoronitrobenzene
PC6810-1G PC6810-5G PC6810-10G
APOSPC6810-1GEA 898 DKK
APOSPC6810-1G APOSPC6810-5G APOSPC6810-10G
1,2,3,5-Tetrafluor-4-nitrobenzen 97%
1,2,3,5-Tetrafluor-4-nitrobenzen
Formel: C₆HF₄NO₂
Molekylvægt: 195.07 g/mol
Kogepunkt: 78…79 °C/20mmHg
Smeltepunkt: –5 °C
Massefylde: 1.511 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 71 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011687
CAS-nummer: 314-41-0
EINECS: 206-246-7