1-Nitro-2,3,4,5-tetrafluorbenzen 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6809-5G PC6809-1G PC6809-25G
APOSPC6809-5GEA 383 DKK
APOSPC6809-5G APOSPC6809-1G APOSPC6809-25G
1-Nitro-2,3,4,5-tetrafluorbenzen 99%
1-Nitro-2,3,4,5-tetrafluorbenzen
Formel: C₆HF₄NO₂
Kogepunkt: 80 °C/24mmHg
Massefylde: 1,618 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 83 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014686
CAS-nummer: 5580-79-0
EINECS: 226-972-8