Tris(2,2,2-trifluoroethyl)borate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Boric Acid Tris(2,2,2-trifluoroethyl) Ester, Tris(2,2,2-trifluoroethyl) borate
PC6808-1G PC6808-25G PC6808-5G
APOSPC6808-1GEA 218 DKK
APOSPC6808-1G APOSPC6808-25G APOSPC6808-5G
Tris(2,2,2-trifluoroethyl)borate 97%
Tris(2,2,2-trifluoroethyl)borate
Formel: C₆H₆BF₉O₃
Kogepunkt: 77 °C/200mmHg
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00093768
CAS-nummer: 659-18-7
UN nummer: 1993
ADR: 3,III