Tetrafluorisophthalonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Tetrafluoro-1,3-benzenedicarbonitrile, Tetrafluorobenzene-1,3-dicarbonitrile, Tetrafluoro-1,3-dicyanobenzene
PC6797-1G PC6797-25G PC6797-5G
APOSPC6797-1GEA 164 DKK
APOSPC6797-1G APOSPC6797-25G APOSPC6797-5G
Tetrafluorisophthalonitril 98%
Tetrafluorisophthalonitril
Formel: C₈F₄N₂
Molekylvægt: 200.1 g/mol
Kogepunkt: 283
Smeltepunkt: 76…79 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013290
CAS-nummer: 2377-81-3
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III