1,1,2,2-Tetrafluor-1-iodethan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,1,2,2-Tetrafluoroiodoethane, 1,1,2,2-Tetrafluoroethyl iodide
PC6783-1G PC6783-5G
APOSPC6783-1GEA 1550 DKK
APOSPC6783-1G APOSPC6783-5G
1,1,2,2-Tetrafluor-1-iodethan 97%
1,1,2,2-Tetrafluor-1-iodethan
Formel: C₂HF₄I
Molekylvægt: 227.93 g/mol
Kogepunkt: 41…42 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00069111
CAS-nummer: 354-41-6