4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)toluene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6780-25G PC6780-50G
APOSPC6780-25GEA 218 DKK
APOSPC6780-25G APOSPC6780-50G
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)toluene 98%
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)toluene
Formel: C₉H₈F₄O
Kogepunkt: 67…69 °C/14mmHg
Massefylde: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042105
CAS-nummer: 1737-11-7
EINECS: 217-086-2
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III