3-Fluor-5-nitrobenzonitril

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

PC6771-1G PC6771-5G
APOSPC6771-1GEA 1680 DKK
APOSPC6771-1G APOSPC6771-5G
3-Fluor-5-nitrobenzonitril
3-Fluor-5-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₃FN₂O₂
Molekylvægt: 166.11 g/mol
Smeltepunkt: 49…54 °C
Massefylde: 1.41 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 108 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05864356
CAS-nummer: 110882-60-5
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR