4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6765-1G PC6765-25G PC6765-5G
APOSPC6765-1GEA 436 DKK
APOSPC6765-1G APOSPC6765-25G APOSPC6765-5G
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde 98%
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde
Formel: C₉H₆F₄O₂
Kogepunkt: 103 °C/1,7kPa
Smeltepunkt: 9 °C
Massefylde: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039577
CAS-nummer: 35295-36-4