3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6764-25G PC6764-5G
APOSPC6764-25GEA 5560 DKK
APOSPC6764-25G APOSPC6764-5G
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde 95%
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde
Formel: C₉H₆F₄O₂
Kogepunkt: 95…97 °C/9mmHg
Massefylde: 1,393 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 35295-35-3
EINECS: 252-496-5