4-Fluoro-L-phenylalanine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6759-1G PC6759-5G PC6759-25G
APOSPC6759-1GEA 164 DKK
APOSPC6759-1G APOSPC6759-5G APOSPC6759-25G
4-Fluoro-L-phenylalanine 98%
4-Fluoro-L-phenylalanine
Formel: C₉H₁₀FNO₂
Smeltepunkt: 247…249 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00063064
CAS-nummer: 1132-68-9