2,2,3,3-Tetrafluor-1,4-butandiol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,2,3,3-Tetrafluorobutane-1,4-diol
PC6745-25G PC6745-5G PC6745-100G
APOSPC6745-25GEA 1290 DKK
APOSPC6745-25G APOSPC6745-5G APOSPC6745-100G
2,2,3,3-Tetrafluor-1,4-butandiol 98%
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanediol
Formel: C₄H₆F₄O₂
Kogepunkt: 110…112 °C/13mmHg
Smeltepunkt: 80…87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042375
CAS-nummer: 425-61-6