4-Trifluoromethoxythioanisole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl(4-(trifluoromethoxy)phenyl)sulphane, 4-(Trifluoromethoxy)phenyl methyl sulphphide, 4-(Trifluoromethoxy)phenyl methyl sulphide
PC6743-5G PC6743-25G
APOSPC6743-5GEA 994 DKK
APOSPC6743-5G APOSPC6743-25G
4-Trifluoromethoxythioanisole 98%
4-Trifluoromethoxythioanisole
Formel: C₈H₇F₃OS
Molekylvægt: 208.20 g/mol
Kogepunkt: 112…114 °C/18mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01320776
CAS-nummer: 2546-45-4