(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6738-1G PC6738-500MG PC6738-5G
APOSPC6738-1GEA 436 DKK
APOSPC6738-1G APOSPC6738-500MG APOSPC6738-5G
(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Formel: C₄H₉ClFN
Smeltepunkt: 183…187 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038718
CAS-nummer: 136725-53-6