2-Chlor-3-(trifluormethyl)benzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-3-trifluoromethylbenzoic acid, 2-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
PC6734-5G PC6734-1G PC6734-25G
APOSPC6734-5GEA 186 DKK
APOSPC6734-5G APOSPC6734-1G APOSPC6734-25G
2-Chlor-3-(trifluormethyl)benzoesyre 98%
2-Chlor-3-(trifluormethyl)benzoesyre
Formel: C₈H₄ClF₃O₂
Molekylvægt: 224.57 g/mol
Smeltepunkt: 132…134 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00792415
CAS-nummer: 39226-97-6