3-Cyano-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-thiol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6718-1G PC6718-250MG
APOSPC6718-1GEA 523 DKK
APOSPC6718-1G APOSPC6718-250MG
3-Cyano-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-thiol 97%
3-Cyano-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-thiol
Formel: C₁₃H₇F₃N₂S
Smeltepunkt: 181 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02180674
CAS-nummer: 104960-49-8