1H,1H-Undecafluorohexylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC6703-1G PC6703-5G
APOSPC6703-1GEA 2790 DKK
APOSPC6703-1G APOSPC6703-5G
1H,1H-Undecafluorohexylamine 97%
1H,1H-Undecafluorohexylamine
Formel: C₆H₄F₁₁N
Kogepunkt: 107 °C/740mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09025929
CAS-nummer: 355-34-0
UN nummer: 2735
ADR: 8,III