4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6702-100G PC6702-10G PC6702-25G
APOSPC6702-100GEA 284 DKK
APOSPC6702-100G APOSPC6702-10G APOSPC6702-25G
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one 97%
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one
Formel: C₃H₃FO₃
Kogepunkt: 212 °C
Smeltepunkt: 28…23 °C
Flammepunkt: 102 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06247543
CAS-nummer: 114435-02-8