1,1-Dichloro-2,2,2-trifluoroethyldifluoromethyl ether 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6699-25G PC6699-5G
APOSPC6699-25GEA 4390 DKK
APOSPC6699-25G APOSPC6699-5G
1,1-Dichloro-2,2,2-trifluoroethyldifluoromethyl ether 98%
1,1-Dichloro-2,2,2-trifluoroethyldifluoromethyl ether
Formel: C₃HCl₂F₅O
Kogepunkt: 60…61 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01320775
CAS-nummer: 32778-07-7
UN nummer: 1993
ADR: 3,III