6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid hydrazide 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxylic acid hydrazide
PC6698-1G PC6698-5G
APOSPC6698-1GEA 1170 DKK
APOSPC6698-1G APOSPC6698-5G
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid hydrazide 95+%
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid hydrazide
Formel: C₇H₆F₅N₃O
Smeltepunkt: 128…131 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01862651
CAS-nummer: 386715-32-8