6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-amidoxime 94%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-(Trifluoromethyl)nicotinamidoxime
PC6696-1G PC6696-5G
APOSPC6696-1GEA 600 DKK
APOSPC6696-1G APOSPC6696-5G
6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-amidoxime 94%
6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-amidoxime
Formel: C₇H₆F₃N₃O
Smeltepunkt: 192…195 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06245538
CAS-nummer: 386704-16-1