2,3,4-Trifluoroiodobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,2,3-Trifluoro-4-iodobenzene
PC6691-100G PC6691-25G PC6691-5G
APOSPC6691-100GEA 218 DKK
APOSPC6691-100G APOSPC6691-25G APOSPC6691-5G
2,3,4-Trifluoroiodobenzene
2,3,4-Trifluoroiodobenzene
Formel: C₆H₂F₃I
Flammepunkt: 68 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03788551
CAS-nummer: 459424-72-7