ω,ω-Difluoracetophenon 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,2-Difluoroacetophenone, 2,2-Difluoro-1-phenylethanone, α,α-Difluoroacetophenone
PC6686-1G PC6686-5G
APOSPC6686-1GEA 535 DKK
APOSPC6686-1G APOSPC6686-5G
ω,ω-Difluoracetophenon 95%
ω,ω-Difluoracetophenon
Formel: C₈H₆F₂O
Kogepunkt: 63…65 °C/11mmHg
Smeltepunkt: 9 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06246879
CAS-nummer: 395-01-7
UN nummer: 1993
ADR: 3,III