4-Fluor-2-trifluormethylphenol

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

Synonymer: 5-Fluoro-2-hydroxybenzotrifluoride

PC6683-5G PC6683-25G
APOSPC6683-5GEA 414 DKK
APOSPC6683-5G APOSPC6683-25G
4-Fluor-2-trifluormethylphenol
4-Fluor-2-trifluormethylphenol
Formel: C₇H₄F₄O
Molekylvægt: 180.1 g/mol
Smeltepunkt: 51…55 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00061290
CAS-nummer: 130047-19-7
UN nummer: 3261
ADR: 8 III

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR