2-Fluoro-m-cresol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Fluoro-3-methylphenol
PC6668-5G PC6668-1G PC6668-25G
APOSPC6668-5GEA 240 DKK
APOSPC6668-5G APOSPC6668-1G APOSPC6668-25G
2-Fluoro-m-cresol
2-Fluoro-m-cresol
Formel: C₇H₇FO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09835186
CAS-nummer: 77772-72-6