1H,1H,9H,9H-Perfluor-1,9-nonandiol 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1H,1H,9H,9H-Perfluoro-1,9-nonanediol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-Tetradecafluoro-1,9-nonandiol
PC6658-25G PC6658-5G
APOSPC6658-25GEA 2300 DKK
APOSPC6658-25G APOSPC6658-5G
1H,1H,9H,9H-Perfluor-1,9-nonandiol 90%
1H,1H,9H,9H-Perfluor-1,9-nonandiol
Formel: C₉H₆F₁₄O₂
Molekylvægt: 412.12 g/mol
Kogepunkt: 140 °C/5mmHg
Smeltepunkt: 108…112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00153275
CAS-nummer: 203303-01-9