2,2-Difluor-4-pentensyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC6655-1G PC6655-25G PC6655-5G
APOSPC6655-1GEA 545 DKK
APOSPC6655-1G APOSPC6655-25G APOSPC6655-5G
2,2-Difluor-4-pentensyre
2,2-Difluor-4-pentensyre
Formel: C₅H₆F₂O₂
Kogepunkt: 73 °C/11mmHg
Flammepunkt: 55 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09800642
CAS-nummer: 55039-89-9
UN nummer: 3265
ADR: 8,II