1,1,2,2-Tetrafluoropropane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC6645-5G PC6645-10G
APOSPC6645-5GEA 4430 DKK
APOSPC6645-5G APOSPC6645-10G
1,1,2,2-Tetrafluoropropane 97%
1,1,2,2-Tetrafluoropropane
Formel: C₃H₄F₄
Kogepunkt: –0,8 °C
Smeltepunkt: –121 °C
Massefylde: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00798128
CAS-nummer: 40723-63-5
UN nummer: 3161
ADR: 2.1,