1-(3-Fluorophenyl)propanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6641-1G PC6641-5G
APOSPC6641-1GEA 436 DKK
APOSPC6641-1G APOSPC6641-5G
1-(3-Fluorophenyl)propanol
1-(3-Fluorophenyl)propanol
Formel: C₉H₁₁FO
Kogepunkt: 115 °C/17mmHg
Flammepunkt: 104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08062380
CAS-nummer: 701-38-2