Tetrabutylammoniumfluorid trihydrat 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC6633T-100G PC6633T-500G PC6633T-1KG
APOSPC6633T-100GEA 164 DKK
APOSPC6633T-100G APOSPC6633T-500G APOSPC6633T-1KG
Tetrabutylammoniumfluorid trihydrat 97%
Tetrabutylammoniumfluorid trihydrat
Technical bulletin available
Formel: C₁₆H₃₆FN·3H₂O
Molekylvægt: 315.51 g/mol
Smeltepunkt: 54…63 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149981
CAS-nummer: 87749-50-6
EINECS: 207-057-2
UN nummer: 1759
ADR: 8 III