2,4-Diamino-6-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,5-triazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 6-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
PC6632-1G PC6632-25G PC6632-5G
APOSPC6632-1GEA 556 DKK
APOSPC6632-1G APOSPC6632-25G APOSPC6632-5G
2,4-Diamino-6-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,5-triazine
2,4-Diamino-6-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,5-triazine
Formel: C₁₀H₈F₃N₅
Kogepunkt: 333…334 °C
Smeltepunkt: 207…211 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00268708
CAS-nummer: 30508-78-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,II