2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6625-1G PC6625-5G PC6625-25G
APOSPC6625-1GEA 164 DKK
APOSPC6625-1G APOSPC6625-5G APOSPC6625-25G
2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid 98%
2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrF₂O₂
Smeltepunkt: 118…122 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04973422
CAS-nummer: 64695-84-7