5-Bromo-4-fluoro-2-methylaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6623-1G PC6623-25G PC6623-5G
APOSPC6623-1GEA 110 DKK
APOSPC6623-1G APOSPC6623-25G APOSPC6623-5G
5-Bromo-4-fluoro-2-methylaniline
5-Bromo-4-fluoro-2-methylaniline
Formel: C₇H₇BrFN
Molekylvægt: 204.04 g/mol
Smeltepunkt: 86…90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05865218
CAS-nummer: 627871-16-3