6-Fluoro-2-naphthoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6622-1G PC6622-5G
APOSPC6622-1GEA 985 DKK
APOSPC6622-1G APOSPC6622-5G
6-Fluoro-2-naphthoic acid 97%
6-Fluoro-2-naphthoic acid
Formel: C₁₁H₇FO₂
Smeltepunkt: 242…246 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06200717
CAS-nummer: 5043-01-6