3-Chlor-5-Fluor-4-hydroxybenzaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC6621-1G PC6621-5G
APOSPC6621-1GEA 349 DKK
APOSPC6621-1G APOSPC6621-5G
3-Chlor-5-Fluor-4-hydroxybenzaldehyd
3-Chlor-5-Fluor-4-hydroxybenzaldehyd
Formel: C₇H₄ClFO₂
Smeltepunkt: 134…138 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 870704-13-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III